(1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: GO-Y078
H1525-20MG H1525-100MG
TCIAH1525-20MGEA 930 NOK
TCIAH1525-20MG TCIAH1525-100MG
(1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one ≥95.0% (by HPLC)
(1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one
Formel: C₂₂H₂₄O₇
MW: 400,43 g/mol
CAS-nummer: 1217503-60-0
EINECS: 274-722-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=934a7233828664fc9ae22f44e07965b8676ae95b&vid=934a7233828664fc9ae22f44e07965b8676ae95b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%