2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
H1530-5G H1530-25G
TCIAH1530-5GEA 835 NOK
TCIAH1530-5G TCIAH1530-25G
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone ≥95.0% (by GC)
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 245°C
MDL nummer: MFCD00100559
CAS-nummer: 6921-64-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d60d52216433889e5df2ab40da84c8dc5da2571&vid=3d60d52216433889e5df2ab40da84c8dc5da2571&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %