4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Diiodo4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde
H1539-25G H1539-5G
TCIAH1539-25GEA 1975 NOK
TCIAH1539-25G TCIAH1539-5G
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
MDL nummer: MFCD00014670
CAS-nummer: 1948-40-9
EINECS: 217-754-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b6e35c7dc07bee6359934eacb1d7f117af1948f&vid=5b6e35c7dc07bee6359934eacb1d7f117af1948f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C