2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, 2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)dimedone
H1546-1G H1546-5G
TCIAH1546-1GEA 795 NOK
TCIAH1546-1G TCIAH1546-5G
2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (by GC)
2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formel: C₁₃H₂₀O₃
MW: 224,30 g/mol
MDL nummer: MFCD01862890
CAS-nummer: 172611-72-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=315df4e96d973c5cabf30855dc43a66c5ef27b25&vid=315df4e96d973c5cabf30855dc43a66c5ef27b25&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %