4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
2,6,7-Trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol 1-oxide
H1548-1G
H1548-5G
TCIAH1548-1GEA
380
NOK
TCIAH1548-1G
TCIAH1548-5G
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide ≥98.0% (by GC)
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide
Formel:
C₅H₉O₅P MW: 180,096 g/mol |
MDL nummer:
MFCD01677612 CAS-nummer: 5301-78-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |