Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Leverandør: TCI
H1562-1G H1562-200MG
TCIAH1562-1GEA 15475 NOK
TCIAH1562-1G TCIAH1562-200MG
Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formel: C₁₆H₂₆O₂Rh₂
MW: 456,1875 g/mol
MDL nummer: MFCD04974244
CAS-nummer: 73468-85-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Elemental analysis (Carbon) 40.00 to 44.00 %