2-Hydroxyanthracene ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Anthracen-2-ol
H1565-1G H1565-200MG
TCIAH1565-1GEA 3400 NOK
TCIAH1565-1G TCIAH1565-200MG
2-Hydroxyanthracene ≥93.0% (by GC)
2-Hydroxyanthracene
Formel: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
MDL nummer: MFCD06653605
CAS-nummer: 613-14-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 93.0 %