3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Acetyl-4,6-dimethylphenol, 2'-Hydroxy-3',5'-dimethylacetophenone
H1569-1G H1569-5G
TCIAH1569-1GEA 460 NOK
TCIAH1569-1G TCIAH1569-5G
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2000 g/mol
Kokepunkt: 126°C
MDL nummer: MFCD01631133
CAS-nummer: 1198-66-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C