4-Hydroxy-7-methylcoumarin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H1570-1G H1570-5G
TCIAH1570-1GEA 1000 NOK
TCIAH1570-1G TCIAH1570-5G
4-Hydroxy-7-methylcoumarin ≥98.0% (by GC)
4-Hydroxy-7-methylcoumarin
Formel: C₁₀H₈O₃
MDL nummer: MFCD03412316
CAS-nummer: 18692-77-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %