4-Acetamidobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl alcohol, N-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetamide
H1605-1G H1605-5G
TCIAH1605-1GEA 580 NOK
TCIAH1605-1G TCIAH1605-5G
4-Acetamidobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
4-Acetamidobenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00016868
CAS-nummer: 16375-88-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ef1c48edbfae9866ec3cda864370531455e6fac&vid=6ef1c48edbfae9866ec3cda864370531455e6fac&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C