4-(1-Hydroxyethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Hydroxy-alpha-methylbenzyl alcohol
H1694-200MG H1694-1G
TCIAH1694-200MGEA 515 NOK
TCIAH1694-200MG TCIAH1694-1G
4-(1-Hydroxyethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
4-(1-Hydroxyethyl)phenol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kokepunkt: 118°C
MDL nummer: MFCD00016858
CAS-nummer: 2380-91-8
EINECS: 219-176-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C