Hesperadin ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (Z)-N-[2-Oxo-3-[phenyl[[4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]amino]methylene]indolin-5-yl]ethanesulphonamide, (Z)-N-(2-Oxo-3-(phenyl((4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl)amino)methylene)indolin-5-yl)ethanesulphonamide
H1708-10MG H1708-50MG
TCIAH1708-10MGEA 835 NOK
TCIAH1708-10MG TCIAH1708-50MG
Hesperadin ≥95.0% (by HPLC)
Hesperadin
This product is unavailable in the U.S.
Formel: C₂₉H₃₂N₄O₃S
MW: 516,65 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD18074526
CAS-nummer: 422513-13-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 225.0 to 230.0 deg-C
Water max. 5.0 %