Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Hexadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid Hexadecyl ester
H1709-25G H1709-5G
TCIAH1709-25GEA 945 NOK
TCIAH1709-25G TCIAH1709-5G
Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Formel: C₃₁H₅₄O₃
MW: 474,77 g/mol
MDL nummer: MFCD00180757
CAS-nummer: 67845-93-6
EINECS: 267-342-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C