8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde
H1713-1G H1713-200MG
TCIAH1713-1GEA 1050 NOK
TCIAH1713-1G TCIAH1713-200MG
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
MDL nummer: MFCD00168962
CAS-nummer: 14510-06-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Acid Value max. 5.0