4-(Hexyloxy)-2,3,6-trimethylphenol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: HTHQ, HX-1171, 1-O-Hexyl-2,3,5-trimethylhydroquinone
H1741-250MG H1741-50MG
TCIAH1741-250MGEA 4550 NOK
TCIAH1741-250MG TCIAH1741-50MG
4-(Hexyloxy)-2,3,6-trimethylphenol ≥95.0% (by GC)
4-(Hexyloxy)-2,3,6-trimethylphenol
Formel: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236,36 g/mol
MDL nummer: MFCD00797612
CAS-nummer: 148081-72-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C