5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
5-Hydroxy-3-methyl-2,5-dihydrofuran-2-one, 5-Hydroxy-3-methylfuran-2(5H)-one
H1747-1G
H1747-200MG
TCIAH1747-1GEA
2900
NOK
TCIAH1747-1G
TCIAH1747-200MG
5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone ≥95.0% (by GC)
5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone
Formel:
C₅H₆O₃ MW: 114,10 g/mol Kokepunkt: 92°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD15145822 CAS-nummer: 931-23-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |