3,3'-Iminodipropionitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bis(2-cyanoethyl)amine
I0010-25ML I0010-500ML I0010-100ML
TCIAI0010-25MLEA 445 NOK
TCIAI0010-25ML TCIAI0010-500ML TCIAI0010-100ML
3,3'-Iminodipropionitrile ≥98.0% (by GC)
3,3'-Iminodipropionitrile
Formel: C₆H₉N₃
MW: 123,16 g/mol
Kokepunkt: 205°C
Flash punkt: 178°C
MDL nummer: MFCD00001956
CAS-nummer: 111-94-4
EINECS: 203-922-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce43f413ebfb7cc400c455a821fbccacc33f1079&vid=ce43f413ebfb7cc400c455a821fbccacc33f1079&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %