2-Ethylhexyl vinyl ether ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Isooctyl Vinyl Ether
I0148-10G I0148-25G
TCIAI0148-10GEA 1175 NOK
TCIAI0148-10G TCIAI0148-25G
2-Ethylhexyl vinyl ether ≥97.0% (by GC)
2-Ethylhexyl vinyl ether
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Kokepunkt: 177°C
Flash punkt: 57°C
MDL nummer: MFCD00053800
CAS-nummer: 103-44-6
EINECS: 203-111-4
FN: 3271
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %