Isoforondiisocyanat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Isocyanatometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylisocyanat
I0314-25ML I0314-500ML
TCIAI0314-25MLEA 245 NOK
TCIAI0314-25ML TCIAI0314-500ML
Isoforondiisocyanat ≥99.0% (by GC)
Isoforondiisocyanat
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 222,29 g/mol
Kokepunkt: 159°C
Smeltepunkt: –60°C
Flash punkt: 155°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064956
CAS-nummer: 4098-71-9
EINECS: 223-861-6
FN: 2290
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128969aa75f0ff814d73440335d2810063c4b6f6&vid=128969aa75f0ff814d73440335d2810063c4b6f6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)