3-Isopropenyl-ɑ,ɑ-dimethylbenzyl isocyanate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isocyanic Acid 3-Isopropenyl-ɑ,ɑ-dimethylbenzyl Ester, 3-Isopropenylcumyl Isocyanate, Isocyanic Acid 3-Isopropenylcumyl Ester
I0431-25ML I0431-100ML
TCIAI0431-25MLEA 220 NOK
TCIAI0431-25ML TCIAI0431-100ML
3-Isopropenyl-ɑ,ɑ-dimethylbenzyl isocyanate ≥95.0% (by GC)
3-Isopropenyl-alpha,alpha-dimethylbenzyl isocyanate
Formel: C₁₃H₁₅NO
MW: 201,27 g/mol
Kokepunkt: 85°C
Flash punkt: 124°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00080490
CAS-nummer: 2094-99-7
EINECS: 402-440-2
FN: 2206
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %