3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene ≥96.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Stabilisering: Stabilised with copper chip
I0445-1G I0445-5G
TCIAI0445-1GEA 2075 NOK
TCIAI0445-1G TCIAI0445-5G
3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene ≥96.0% (by GC) stabilised
3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene
Formel: C₇H₉IS
MW: 252,11 g/mol
Kokepunkt: 87°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00191528
CAS-nummer: 60813-84-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %