1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1-(Isocyanidomethyl)-1H-benzotriazole, (1H-Benzotriazol-1-yl)methyl Isocyanide
I0455-1G
I0455-5G
TCIAI0455-1GEA
1775
NOK
TCIAI0455-1G
TCIAI0455-5G
1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole ≥97.0% (by HPLC)
1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole
Formel:
C₈H₆N₄ MW: 158,16 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00961633 CAS-nummer: 87022-42-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |