Isobutylene sulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,2-Dimethylthiirane, 2-Methylpropylene sulphide, 2,2-Dimethylethylene Sulphide
I0461-25ML I0461-5ML
TCIAI0461-25MLEA 3900 NOK
TCIAI0461-25ML TCIAI0461-5ML
Isobutylene sulphide ≥98.0% (by GC)
Isobutylene sulphide
Formel: C₄H₈S
MW: 88,17 g/mol
Kokepunkt: 86°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00191662
CAS-nummer: 3772-13-2
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62f147c1955eff78f2f878c02c194a303d1a9862&vid=62f147c1955eff78f2f878c02c194a303d1a9862&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %