3-Isocyanatopropyltriethoxysilane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: ICPTES, Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane, (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane, Isocyanic acid 3-(Triethoxysilyl)propyl ester, 3-(Triethoxysilyl)propyl Isocyanate
I0556-100G I0556-25G
TCIAI0556-100GEA 1550 NOK
TCIAI0556-100G TCIAI0556-25G
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane ≥95.0% (by GC)
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Formel: C₁₀H₂₁NO₄Si
MW: 247,366 g/mol
Flash punkt: 77°C
MDL nummer: MFCD00051459
CAS-nummer: 24801-88-5
EINECS: 246-467-6
FN: 2927
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %