(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
I0567-1G I0567-100MG
TCIAI0567-1GEA 3175 NOK
TCIAI0567-1G TCIAI0567-100MG
(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) ≥97.0% (by GC)
(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
Formel: C₁₇H₃₀N₂O₂
MW: 294,44 g/mol
MDL nummer: MFCD00192243
CAS-nummer: 131833-93-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -112 to -123 deg (C=1, CHCl3)