(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline) ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
I0582-1G I0582-250MG
TCIAI0582-1GEA 2000 NOK
TCIAI0582-1G TCIAI0582-250MG
(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline) ≥95.0% (by GC)
(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
Formel: C₂₁H₂₂N₂O₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00192245
CAS-nummer: 131457-46-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -151 to -173 deg (C=1, EtOH)