(R)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (R)-(-)-3-Propionyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, (R)-4-Isopropyl-3-propionyloxazolidin-2-one
I0594-1G I0594-5G
TCIAI0594-1GEA 1075 NOK
TCIAI0594-1G TCIAI0594-5G
(R)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formel: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00269691
CAS-nummer: 89028-40-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -87.0 to -92.0 deg (neat)