3-Isoamyl-6-methyl-2-heptyl myristate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Tetradecanoic Acid 3-Isoamyl-6-methyl-2-heptyl Ester, Myristic Acid 3-Isoamyl-6-methyl-2-heptyl Ester, 2-Isopentyl-1,5-dimethylhexyl Tetradecanoate, 3-Isoamyl-6-methyl-2-heptyl Tetradecanoate
I0662-25G I0662-500G
TCIAI0662-25GEA 340 NOK
TCIAI0662-25G TCIAI0662-500G
3-Isoamyl-6-methyl-2-heptyl myristate ≥95.0% (by GC)
3-Isoamyl-6-methyl-2-heptyl myristate
Formel: C₂₇H₅₄O₂
MW: 410,73 g/mol
Flash punkt: 205°C
CAS-nummer: 88332-30-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %