N2-Isobutyryl-2'-deoxyguanosine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-(9-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl)isobutyramide
I0700-1G I0700-100MG
TCIAI0700-1GEA 4225 NOK
TCIAI0700-1G TCIAI0700-100MG
N2-Isobutyryl-2'-deoxyguanosine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N2-Isobutyryl-2'-deoxyguanosine
Formel: C₁₄H₁₉N₅O₅
MW: 337,34 g/mol
Smeltepunkt: 300°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00010060
CAS-nummer: 68892-42-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %