3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
I0766-25G I0766-5G
TCIAI0766-25GEA 4125 NOK
TCIAI0766-25G TCIAI0766-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate ≥98.0% (by GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
Formel: C₉H₃F₆NO
MW: 255,12 g/mol
Kokepunkt: 78°C
Flash punkt: 68°C
MDL nummer: MFCD00013559
CAS-nummer: 16588-74-2
FN: 2206
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %