2-Iodoresorcinol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3-Dihydroxy-2-iodobenzene, 2-Iodobenzene-1,3-diol
I0788-1G I0788-5G
TCIAI0788-1GEA 1175 NOK
TCIAI0788-1G TCIAI0788-5G
2-Iodoresorcinol ≥97.0% (by GC)
2-Iodoresorcinol
Formel: C₆H₅IO₂
MW: 236,01 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09701440
CAS-nummer: 41046-67-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C