Imidazo[1,2-a]pyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
I0798-1G I0798-5G
TCIAI0798-1GEA 1400 NOK
TCIAI0798-1G TCIAI0798-5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine ≥98.0% (by GC)
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,1200 g/mol
MDL nummer: MFCD06245377
CAS-nummer: 274-95-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C