Indole-2-carbaldehyd ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
I0852-1G I0852-5G
TCIAI0852-1GEA 850 NOK
TCIAI0852-1G TCIAI0852-5G
Indole-2-carbaldehyd ≥97.0% (by GC)
Indole-2-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
MDL nummer: MFCD03001425
CAS-nummer: 19005-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36525e59a72ff7c92595e91253b82000f853fc16&vid=36525e59a72ff7c92595e91253b82000f853fc16&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C