2-Iodobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
I0858-5G
I0858-25G
TCIAI0858-5GEA
445
NOK
TCIAI0858-5G
TCIAI0858-25G
2-Iodobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
2-Iodobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₇IO MW: 234.04 g/mol Kokepunkt: 145°C Smeltepunkt: 91 |
MDL nummer:
MFCD00004610 CAS-nummer: 5159-41-1 EINECS: 225-933-2 |
|
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |