3-Iodobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
(3-Iodophenyl)methanol, 3-Iodobenzylalcohol
I0866-5G
I0866-25G
TCIAI0866-5GEA
500
NOK
TCIAI0866-5G
TCIAI0866-25G
3-Iodobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3-Iodobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₇IO MW: 234,04 g/mol Kokepunkt: 105°C |
MDL nummer:
MFCD00004635 CAS-nummer: 57455-06-8 EINECS: 260-744-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |