2-Iodo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Iodo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
I0875-5G I0875-25G
TCIAI0875-5GEA 1325 NOK
TCIAI0875-5G TCIAI0875-25G
2-Iodo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by GC)
2-Iodo-9,9-dimethylfluorene
Formel: C₁₅H₁₃I
MW: 320,17 g/mol
MDL nummer: MFCD12024272
CAS-nummer: 144981-85-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9031c35f1bf61bbe9dfca282b403a52314da87&vid=9f9031c35f1bf61bbe9dfca282b403a52314da87&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C