2-Metylpropen ∼8% in dichloromethane
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene
I0909-100ML I0909-500ML
TCIAI0909-100MLEA 420 NOK
TCIAI0909-100ML TCIAI0909-500ML
2-Metylpropen ∼8% in dichloromethane
2-Metylpropen
Formel: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008898
CAS-nummer: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
FN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,05141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f34e843464f39ca7a21c3cfce22824e62a3abb0&vid=5f34e843464f39ca7a21c3cfce22824e62a3abb0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 8.0 to 9.0 w/w%