2-Metylpropen ∼15% in THF
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene
I0911-100ML I0911-500ML
TCIAI0911-100MLEA 340 NOK
TCIAI0911-100ML TCIAI0911-500ML
2-Metylpropen ∼15% in THF
2-Metylpropen
Formel: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008898
CAS-nummer: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
FN: 1993
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,05141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae0ab1b2f0e0764a78f04c29bdd934e23307eecb&vid=ae0ab1b2f0e0764a78f04c29bdd934e23307eecb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 14.0 to 16.0 w/w%