2-Isocyanatoethyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-(Acryloyloxy)ethyl Isocyanate, Acrylic Acid 2-Isocyanatoethyl Ester
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
I0918-5G I0918-25G
TCIAI0918-5GEA 890 NOK
TCIAI0918-5G TCIAI0918-25G
2-Isocyanatoethyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
2-Isocyanatoethyl acrylate
Formel: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Flash punkt: 97°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11112219
CAS-nummer: 13641-96-8
EINECS: 482-140-6
FN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d15b58e2d2a4b0856b6c40ea5fbdbc00a16fb274&vid=d15b58e2d2a4b0856b6c40ea5fbdbc00a16fb274&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %