3-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
I0924-1G I0924-5G
TCIAI0924-1GEA 500 NOK
TCIAI0924-1G TCIAI0924-5G
3-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Iodo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆INO
MW: 235,02 g/mol
Kokepunkt: 85°C
Flash punkt: 110°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094946
CAS-nummer: 112197-15-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9c11544a3b210b377b5244e64a936f76a916585&vid=e9c11544a3b210b377b5244e64a936f76a916585&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %