5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
I0925-1G I0925-5G
TCIAI0925-1GEA 675 NOK
TCIAI0925-1G TCIAI0925-5G
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
5-Iodo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆INO
MW: 235,03 g/mol
Kokepunkt: 74°C
MDL nummer: MFCD07781180
CAS-nummer: 13472-61-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c893c557d79a95fa9b36ba75c79eccc54c013c9d&vid=c893c557d79a95fa9b36ba75c79eccc54c013c9d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %