5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-carboxaldehyde, 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene-3-carboxaldehyde
I0928-200MG I0928-1G
TCIAI0928-200MGEA 1125 NOK
TCIAI0928-200MG TCIAI0928-1G
5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-carbaldehyde
Formel: C₁₆H₁₈O
MW: 226,32 g/mol
Smeltepunkt: 83°C
MDL nummer: MFCD00275723
CAS-nummer: 3331-47-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48708a62651e38ed1198a1db835b801324266605&vid=48708a62651e38ed1198a1db835b801324266605&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %