6-Iodo-1H-indazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Iodoindazole
I0933-1G I0933-5G
TCIAI0933-1GEA 890 NOK
TCIAI0933-1G TCIAI0933-5G
6-Iodo-1H-indazole ≥98.0% (by GC)
6-Iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₅IN₂
MW: 244,0300 g/mol
MDL nummer: MFCD04114695
CAS-nummer: 261953-36-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac6adbd0bd520a9434fd0eaadd25c28e2b5a2d14&vid=ac6adbd0bd520a9434fd0eaadd25c28e2b5a2d14&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C