Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Isoquinoline-5-carboxaldehyde
I0942-5G I0942-1G
TCIAI0942-5GEA 6750 NOK
TCIAI0942-5G TCIAI0942-1G
Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
MDL nummer: MFCD03412483
CAS-nummer: 80278-67-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc400f95d3cf96fcb9a911db609f5a43e8d0e87f&vid=fc400f95d3cf96fcb9a911db609f5a43e8d0e87f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C