2-Isopropyl-2-methacryloyloxyadamantane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Isopropyl-2-adamantyl methacrylate, Methacrylic acid 2-Isopropyl-2-adamantyl ester
I0962-25G I0962-5G
TCIAI0962-25GEA 2800 NOK
TCIAI0962-25G TCIAI0962-5G
2-Isopropyl-2-methacryloyloxyadamantane ≥98.0% (by GC)
2-Isopropyl-2-methacryloyloxyadamantane
Formel: C₁₇H₂₆O₂
MW: 262,39 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22571643
CAS-nummer: 297156-50-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C