5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Iodo-1-methylpyrazole
I0963-1G I0963-5G
TCIAI0963-1GEA 770 NOK
TCIAI0963-1G TCIAI0963-5G
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
MW: 208,00 g/mol
MDL nummer: MFCD11109327
CAS-nummer: 34091-51-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C