2-Iodbifenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Iodo-1,1'-biphenyl
I0967-5G I0967-25G
TCIAI0967-5GEA 540 NOK
TCIAI0967-5G TCIAI0967-25G
2-Iodbifenyl ≥98.0% (by GC)
2-Iodbifenyl
Formel: C₁₂H₉I
MW: 280,11 g/mol
Kokepunkt: 158°C
MDL nummer: MFCD00039396
CAS-nummer: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34d2b42d45ab14109baa6f44fd3b04057cfbcefe&vid=34d2b42d45ab14109baa6f44fd3b04057cfbcefe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %