5'-Iodo-m-terphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
1-Iodo-3,5-diphenylbenzene, 5'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
I0969-200MG
I0969-1G
TCIAI0969-200MGEA
850
NOK
TCIAI0969-200MG
TCIAI0969-1G
5'-Iodo-m-terphenyl ≥98.0% (by GC)
5'-Iodo-m-terphenyl
Formel:
C₁₈H₁₃I MW: 356,21 g/mol |
MDL nummer:
MFCD26131291 CAS-nummer: 87666-86-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 101.0 to 105.0 deg-C |