Isothiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
I0982-200MG I0982-1G
TCIAI0982-200MGEA 635 NOK
TCIAI0982-200MG TCIAI0982-1G
Isothiazole ≥98.0% (by GC)
Isothiazole
Formel: C₃H₃NS
Kokepunkt: 114°C
MDL nummer: MFCD00020818
CAS-nummer: 288-16-4
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feac7b3024f7ffcff94b6be3fcbc233dceb958ce&vid=feac7b3024f7ffcff94b6be3fcbc233dceb958ce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %