2-Iod-5-nitrotoluen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Iodo-2-methyl-4-nitrobenzene
I0992-5G I0992-25G I0992-1G
TCIAI0992-5GEA 1475 NOK
TCIAI0992-5G TCIAI0992-25G TCIAI0992-1G
2-Iod-5-nitrotoluen ≥96.0% (by GC)
2-Iod-5-nitrotoluen
Formel: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
MDL nummer: MFCD00051517
CAS-nummer: 5326-38-5
EINECS: 226-204-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C